missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Etanidazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Etanidazole |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N4O4/c12-4-2-8-6(13)5-10-3-1-9-7(10)11(14)15/h1,3,12H,2,4-5H2,(H,8,13) |
| Formel vikt | 214.0702 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?