Läs mer
Etaphos, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Prothiophos-oxon |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15Cl2O3PS/c1-3-7-18-17(14,15-4-2)16-11-6-5-9(12)8-10(11)13/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 327.9857 |