Läs mer
Etaqualone (3-(2-Ethylphenyl)-2-methylquinazolin-4-one), Mikromol™
Produktkod. 30049112
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049112 25 mg
30051256 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30049112 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1356.020025
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Etaqualone (3-(2-Ethylphenyl)-2-methylquinazolin-4-one)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Etaqualone
CAS 7432-25-9
Analyt- eller komponentnamn Etaqualone
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C17 H16 N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 3-(2-Ethylphenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone, 3-(o-Ethylphenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone, 2-Methyl-3-(2-ethylphenyl)-4(3H)-quinazolinone, 2-Methyl-3-(o-ethylphenyl)-4-quinazolone, 3-(o-Ethylphenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone, Aolan, Athinazone, Etaqualone, Ethinazone, NSC 96163
InChI formel InChI=1S/C17H16N2O/c1-3-13-8-4-7-11-16(13)19-12(2)18-15-10-6-5-9-14(15)17(19)20/h4-11H,3H2,1-2H3
LEDER CCc1ccccc1N2C(=Nc3ccccc3C2=O)C
IUPAC-namn 3-(2-ethylphenyl)-2-methylquinazolin-4-one
Molekylvikt (g/mol) 264.32
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 264.1263 g/mol