missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Etaqualone (3-(2-Ethylphenyl)-2-methylquinazolin-4-one), Mikromol™
Beskrivning
Etaqualone (3-(2-Ethylphenyl)-2-methylquinazolin-4-one)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Etaqualone |
| CAS | 7432-25-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Etaqualone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H16 N2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 3-(2-Ethylphenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone, 3-(o-Ethylphenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone, 2-Methyl-3-(2-ethylphenyl)-4(3H)-quinazolinone, 2-Methyl-3-(o-ethylphenyl)-4-quinazolone, 3-(o-Ethylphenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone, Aolan, Athinazone, Etaqualone, Ethinazone, NSC 96163 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16N2O/c1-3-13-8-4-7-11-16(13)19-12(2)18-15-10-6-5-9-14(15)17(19)20/h4-11H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | CCc1ccccc1N2C(=Nc3ccccc3C2=O)C |
| IUPAC-namn | 3-(2-ethylphenyl)-2-methylquinazolin-4-one |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?