Läs mer
Etazolat, TRC
Produktkod. 30375625
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30375625 5 mg
1 options
Produktkod. 30375625 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE8892505MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Etazolate
CAS 51022-77-6
Molekylformel C14 H19 N5 O2
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C14H19N5O2/c1-5-19-13-10(8-16-19)12(18-17-9(3)4)11(7-15-13)14(20)21-6-2/h7-8H,5-6H2,1-4H3,(H,15,18)
LEDER CCOC(=O)c1cnc2c(cnn2CC)c1NN=C(C)C
IUPAC-namn etyl 1-etyl-4-(2-propan-2-ylidenhydrazinyl)pyrazolo[3,4-b]pyridin-5-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 289.33
Formel vikt 289.1539