missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

ETC-159, MedChemExpress

Produktkod. 16480138
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16480138 5 mg
16467678 10 mg
16447576 100 mg
16433687 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16480138 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18988

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress ETC-159 (ETC-1922159) is a potent, orally available PORCN inhibitor. ETC-159 inhibits β-catenin reporter activity with an IC50 of 2.9 nM.

ETC-159 (ETC-1922159) is a potent, orally available PORCN inhibitor. ETC-159 inhibits β-catenin reporter activity with an IC50 of 2.9 nM.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material ETC-159
CAS 1638250-96-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H17N7O3
Kvantitet 5 mg
Synonym ETC-1922159
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (127.75 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC1=CC=C(C2=CC=CC=C2)N=N1)CN3C=NC4=C3C(N(C)C(N4C)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 391.38
Formel vikt 391.38
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.