Läs mer
ETC-206, MedChemExpress
Beskrivning
ETC-206 is a selective MNK1 and MNK2 inhibitor with IC50s of 64 nM and 86 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ETC-206 |
| CAS | 1464151-33-4 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H20N4O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (122.41 mM) |
| LEDER | N#CC1=CC=C(C2=CN=C3C=CC(C4=CC=C(C(N5CCOCC5)=O)C=C4)=CN32)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 408.45 |
| Formel vikt | 408.45 |
| Visa mer |