Läs mer
Etebenecid, MedChemExpress
Produktkod. 16468526
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16468526 100 mg
1 options
Produktkod. 16468526 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0939
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Etebenecid is a uricosuric agents, lower uric acid levels in the body by increasing the elimination of uric acid by the kidneys, also inhibits penicillin tubular secretion.
Etebenecid is a uricosuric agents, lower uric acid levels in the body by increasing the elimination of uric acid by the kidneys, also inhibits penicillin tubular secretion.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Etebenecid
CAS 1213-06-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H15NO4S
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (971.59 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)C1=CC=C(S(=O)(N(CC)CC)=O)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 257.31
Formel vikt 257.31
Procent renhet 99.73%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism