Läs mer
BRAND™ ETFE-flaskadapter
Produktkod. 10576522 Handla allt Brand Produkter
Change view
Trådstorlek:
GL28
GL 24–25
GL 32–33
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Trådstorlek unitSize
10576522 GL 32–33 Varje
10787021 GL 24–25 Varje
10612641 GL28 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10576522 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 704398
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    261.00 SEK
    253.81 SEK / Paket med 1
    Save 7.19 SEK
    2% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Dispensette™ seripettor™ , Titrette™ och QuikSip™ dispensrar med flaska.
  • ETFE konstruktion
  • För användning med Dispensette™ seripettor™ Titrette™ och QuikSip™ Dispensrar på flaska
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material ETFE
För användning med (utrustning) Dispensett™ , seripettor™ , Titrett™ , QuikSip™
Trådstorlek GL 32–33