Läs mer
Cytiva ETFE Kapillärslang
Produktkod. 10794662 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Total längd (metrisk):
2 m
3 m
Diameter (metrisk) Inre:
0,75 mm
0,8 mm
1 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Total längd (metrisk) Diameter (metrisk) Inre unitSize
10794662 2 m 0,8 mm Varje
10722667 3 m 1 mm Varje
11525734 2 m 0,75 mm Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10794662 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 19743501
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med ÄKTA kromatografisystem. Cytiva ETFE kapilärslang finns i en mängd olika storlekar.
Etylentetra-fluoretylen (ETFE)-slang för kontrollerad leverans av vätska i kromatografisystem.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med ÄKTA Chromatography Systems
Typ Kapillärrör
Diameter (engelska) Yttre 0,07 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0,8 mm
Diameter (metrisk) Yttre 1.8 mm
Total längd (metrisk) 2 m
Material ETFE