Läs mer
Cytiva ETFE-hylsa
Produktkod. p-8003822 Handla allt Cytiva Produkter
Diameter (engelska) Utsida:
1/16 tum.
1/8 tum
3/16 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11360252
Brand: Cytiva 18112118
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hylsor som används för kromatografislangar. Cytiva Lifescience™ ETFE-hylsan är gjord av etylentetrafluoretylen och kommer med olika ytterdiametrar.
  • Hylsor
  • Kromatografi tillbehör
  • Används för att: skydda änden av slangen
  • Förpackningsstorlek: 10 anslutningar
  • Etylentetrafluoretylen (ETFE)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Skoning
Diameter (engelska) Utsida 1/8 tum
För användning med (utrustning) Slangar
Material ETFE
Kvantitet 10-pack