Läs mer
BRAND™ ETFE graderade bägare
Produktkod. 10089930 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10089930
Brand: BRAND™ 90224
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa bägare erbjuder anmärkningsvärd kemisk resistens för allmän laboratorieanvändning.
  • Genomskinlig i färgen
  • Med pärlkant och pip
  • Med examen
  • Säljs styckvis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) Yttre 32mm
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Material ETFE
Höjd (metrisk) Yttre 50mm
Ökar 5mL
Kvantitet 1 Varje
Typ Bägare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Ja
skala Blå tryckt skala
Stil Låg form