Läs mer
BRAND™ ETFE graderade bägare
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Genomskinlig i färgen
- Med pärlkant och pip
- Med examen
- Säljs styckvis
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Genomskinligt |
| Diameter (metrisk) Yttre | 105mm |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Material | ETFE |
| Höjd (metrisk) | 143mm |
| Höjd (metrisk) Yttre | 143mm |
| Ökar | 100mL |
| Kvantitet | 1 Varje |
| Typ | Bägare |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Visa mer |