Läs mer
Cytiva M6 Hanrörsanslutningar
Handla allt Cytiva Produkter
Anslutningar:
M6 Hane ändbeslag
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
För att förhindra att luft kommer in i en kromatografisystempump måste slanganslutningarna vid pumpen och inloppen vara täta och säkra.
- Hankontakt, flänslös
- Hankontakt: ID 3,3 mm
- Hane Ändbeslag: ID 2mm
Specifications
Specifications
| Typ | Slangkoppling |
| Anslutningar | M6 Hane ändbeslag |
| Inkluderar | 15 O-ringar och 25 plattor, levereras med beslag |
| Material | ETFA |
| Diameter (metrisk) Inre | 2 mm |
| För användning med (utrustning) | Kromatografipumpsystem, slangar |