Läs mer
DWK Life Sciences ETFE tätningsplugg 1/4 tum. - 28 tråd
Produktkod. 15859007 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Trådstorlek:
1/4 tum - 28
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Trådstorlek Förpackningsstorlek
15859007 1/4 tum - 28 Varje
1 options
Produktkod. 15859007 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 292310003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.13 SEK
    73.56 SEK / Paket med 1
    Save 7.57 SEK
    9% Av
I lager
ETFE tätningsplugg för 3-portars HPLC GL 45 leveranslock
ETFE tätningsplugg 1/4 tum. - 28 trådar för 3-portars HPLC GL 45 leveranslock
  • kemiskt resistent
Specifikationer
Material ETFE
Trådstorlek 1/4 tum - 28
För användning med (applikation) Tillförsel av lösningsmedel till HPLC-utrustning; Säker överföring av flytande media i ett slutet och sterilt system; Kemiska och termiska reaktioner; Lagring och transport av media, API:er och reagens; Transport och frakt