Specifikationer
| Typ | Slangar |
| Beskrivning | ETFE-slang, 2 m, i.d. 0,25 mm, od 1/16 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.25 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 1.58 mm |
| Total längd (metrisk) | 2 m |
| Material | ETFE |