Läs mer
Justrite ETFE slangkompressionskopplingar för HPLC polygrenrör
Beskrivning
- Säljes i set om sex
- Passar hårdväggsrörstorlekar på 1,6 mm OD
- Beslagen är ca 25 mm långa
- Tillverkad av ETFE (etylentetrafluoretylen), en fluorbaserad plast
- De inkluderar hylsor för en kompressionspassning till avloppsledningen
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Montering |
| Färg | Blått |
| Diameter (metrisk) Yttre | 1,6 mm |
| Total längd (engelska) | 1 tum |
| Total längd (metrisk) | 25 mm |
| Material | ETFE |