Läs mer
Cytiva ETFE slangsats
Handla allt Cytiva Produkter
För användning med:
För ÄKTA Avant 25
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Beskrivning
Utloppsslang förÅ KTA avant 25.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Slangar |
| Diameter (metrisk) Yttre | 1.5 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 1 mm |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| För användning med | För ÄKTA Avant 25 |
| Material | ETFE |