Läs mer
Ethacridine lactate, MedChemExpress
Produktkod. 16408866
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16408866 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16408866 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB2174
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
MedChemExpress Ethacridine lactate (Acrinol) is a widely used antiseptic and abortifacient. Ethacridine lactate is effective against Staphylococcus aureus and other gram-positive cocci. Ethacridine lactate is also a poly(ADP-ribose) glycohydrolase (PARG) inhibitor.
Ethacridine lactate (Acrinol) is a widely used antiseptic and abortifacient. Ethacridine lactate is effective against Staphylococcus aureus and other gram-positive cocci. Ethacridine lactate is also a poly(ADP-ribose) glycohydrolase (PARG) inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethacridine lactate
Fysisk form Solid
CAS 1837-57-6
Färg Yellow
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H21N3O4
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Acrinol
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (291.22 mM)
LEDER CC(O)C(O)=O.NC1=CC2=NC3=CC=C(OCC)C=C3C(N)=C2C=C1
Molekylvikt (g/mol) 343.38
Formel vikt 343.38
Procent renhet 99.62%