Läs mer
Ethacrynic Acid L-Cysteine Adduct, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethacrynic Acid L-Cysteine Adduct |
| CAS | 51246-37-8 |
| Molekylformel | C16H19Cl2NO6S |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19Cl2NO6S/c1-2-8(6-26-7-10(19)16(23)24)15(22)9-3-4-11(14(18)13(9)17)25-5-12(20)21/h3-4,8,10H,2,5-7,19H2,1H3,(H,20,21)(H,23,24)/t8?,10-/m0/s1 |
| LEDER | CCC(CSC[C@H](N)C(=O)O)C(=O)c1ccc(OCC(=O)O)c(Cl)c1Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 424.3 |
| Formel vikt | 423.031 |