missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ethacrynic Acid Mercapturate (Mixture of diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethacrynic Acid Mercapturate |
| CAS | 54546-23-5 |
| Molekylformel | C18H21Cl2NO7S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | N-Acetyl-S-[2-[4-(carboxymethoxy)-2,3-dichlorobenzoyl]butyl]-L-cysteine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21Cl2NO7S/c1-3-10(7-29-8-12(18(26)27)21-9(2)22)17(25)11-4-5-13(16(20)15(11)19)28-6-14(23)24/h4-5,10,12H,3,6-8H2,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)(H,26,27)/t10?,12-/m0/s1 |
| LEDER | C(C(CSC[C@H](NC(C)=O)C(O)=O)CC)(=O)C1=C(Cl)C(Cl)=C(OCC(O)=O)C=C1 |
| IUPAC-namn | N-acetyl-S-(2-(4-(carboxymethoxy)-2,3-dichlorobenzoyl)butyl)-L-cysteine |
| Molekylvikt (g/mol) | 466.33 |
| Formel vikt | 465.04 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?