Läs mer
Ethakrynsyra
Produktkod. 15405869
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15405869 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15405869 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63684.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1218.90 SEK
    982.65 SEK / 1g
    Save 236.25 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 58-54-8 | C13H12Cl2O4 | 303,135 g/mol
Etakrylsyra används för att hämma symporten av natrium, kalium och klorid, främst i Henles uppåtgående lem, men även i de proximala och distala tubuli. Denna farmakologiska effekt leder till utsöndring av dessa joner, ökad urinproduktion och minskning av extracellulär vätska. Denna förening har klassificerats som ett loop- eller högt tak-diuretikum.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Etakrynsyra används för att hämma symportet av natrium, kalium och klorid, främst i Henles uppåtgående lem, men även i de proximala och distala tubuli. Denna farmakologiska verkan leder till utsöndring av dessa joner, i
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethacrynic acid
CAS 58-54-8
Färg Vitt
Molekylformel C13H12Cl2O4
MDL-nummer MFCD00056693
Kvantitet 1 g
Merck Index 14,3717
Synonym ethacrynic acid, etacrynic acid, ethacrynate, etacrinic acid, hydromedin, edecrin, crinuryl, edecril, edecrina, endecril
Löslighetsinformation Löslig i etanol, kloroform, eter, ammoniak, karbonater och metanol. Olöslig i vatten.
InChI-nyckel AVOLMBLBETYQHX-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCC(=C)C(=O)C1=C(C(=C(C=C1)OCC(=O)O)Cl)Cl
IUPAC-namn 2-[2,3-dichloro-4-(2-methylidenebutanoyl)phenoxy]acetic acid
Molekylvikt (g/mol) 303.135
PubChem CID 3278
ChEBI CHEBI:4876
Formel vikt 303.14
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
RUO– Endast forskningsanvändning