Läs mer
Etakrynsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Etacrynic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12Cl2O4/c1-3-7(2)13(18)8-4-5-9(12(15)11(8)14)19-6-10(16)17/h4-5H,2-3,6H2,1H3,(H,16,17) |
| Formel vikt | 302.0113 |
| Procent renhet | >95% |