Läs mer
Ethambutol dihydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Ethambutol dihydrochloride (Emb dihydrochloride) is a bacteriostatic antimycobacterial agent, which obstructs the formation of cell wall by inhibiting arabinosyl transferases.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethambutol dihydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1070-11-7 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 1 g |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C10H26Cl2N2O2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | Emb dihydrochloride |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (360.71 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (180.36 mM) |
| Visa mer |