Läs mer
Ethambutol Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethambutol hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H24N2O2.2ClH/c1-3-9(7-13)11-5-6-12-10(4-2)8-14;;/h9-14H,3-8H2,1-2H3;2*1H/t9-,10-;;/m0../s1 |
| Formel vikt | 276.1371 |
| Procent renhet | >95% |