missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ethametsulfuron-methyl, TRC

Produktkod. 30136869
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136869 500 mg
30004750 50 mg
30004768 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30136869 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE675810500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 97780-06-8
Molekylformel C15 H18 N6 O6 S
Molekylvikt (g/mol) 410.4
Synonym DPX-A 7881, Ethametsulfuron methyl ester, Ethametsulfuron-methyl, Muster, Salsa, Salsa 75WG, Benzoic acid, 2-[[[[[4-ethoxy-6-(methylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-, methyl ester
IUPAC-namn methyl 2-[[4-ethoxy-6-(methylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]carbamoylsulfamoyl]benzoate
LEDER CCOc1nc(NC)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2ccccc2C(=O)OC)n1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ethametsulfuron-methyl
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C15H18N6O6S/c1-4-27-15-19-12(16-2)17-13(20-15)18-14(23)21-28(24,25)10-8-6-5-7-9(10)11(22)26-3/h5-8H,4H2,1-3H3,(H3,16,17,18,19,20,21,23)
Formel vikt 410.1009
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.