Läs mer
Ethamsylate, MedChemExpress
Produktkod. 16488658
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16488658 10 mg -
16488586 100 mg 100mg
16484537 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16488658 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1074
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Ethamsylate is a haemostatic drug, also inhibits biosynthesis and action of those prostaglandins.
Ethamsylate is a haemostatic drug, also inhibits biosynthesis and action of those prostaglandins.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethamsylate
CAS 2624-44-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H17NO5S
Kvantitet 10 mg
Synonym Etamsylate
Löslighetsinformation DMSO : 120 mg/mL (455.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (189.89 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=S(C1=CC(O)=CC=C1O)(O)=O.CCNCC
Molekylvikt (g/mol) 263.31
Formel vikt 263.31
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation