Läs mer
Ethamsylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Etamsylate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O5S.C4H11N/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11;1-3-5-4-2/h1-3,7-8H,(H,9,10,11);5H,3-4H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 263.0827 |
| Procent renhet | >95% |