Läs mer
Ethane-1,2-diamine Mono(4-methylbenzenesulphonate), Mikromol™
Beskrivning
Ethane-1,2-diamine Mono(4-methylbenzenesulphonate)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethane-1,2-diamine Mono(4-methylbenzenesulphonate) |
| CAS | 14034-59-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ethane-1,2-diamine Mono(4-methylbenzenesulphonate) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H8 O3 S . C2 H8 N2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1,2-Ethanediamine, 4-methylbenzenesulfonate (1:1), 1,2-Ethanediamine, mono(4-methylbenzenesulfonate) (9CI), Ethylenediamine, mono-p-toluenesulfonate (8CI), 2-Aminoethylammonium p-toluenesulfonate, Ethylenediamine monotosylate, Ethylenediamine p-toluenesulfonate, NSC 14086, Xylometazoline Hydrochloride Impurity E, Xylometazoline Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O3S.C2H8N2/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;3-1-2-4/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1-4H2 |
| LEDER | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O.NCCN |
| IUPAC-namn | ethane-1,2-diamine;4-methylbenzenesulfonic acid |
| Visa mer |