Läs mer
Ethane-d5-thiol, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethane-d5-thiol |
| CAS | 61260-03-5 |
| Molekylformel | C2 D5 H S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Ethane-d5-thiol (9 CI), Ethanethiol-d5, Ethyl-d5 mercaptan, Thioethanol-d5, Ethanethiol-D5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H6S/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])S |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,2-pentadeuterioethanethiol |
| Molekylvikt (g/mol) | 67.1649 |
| Formel vikt | 67.0504 g/mol |
| Visa mer |