Läs mer
Etandiol, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10284430 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
25 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Plastbehållare
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25 L
500ml
Produktkod. 10284430
Brand: Fisher Chemical E/0352/PB17
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
C2H6O2, CAS-nummer-107-21-1, 1,2-etandiol, etylenalkohol, etylenglykol, 1,2-dihydroxietan, 2-hydroxietanol, monoetylenglykol, glykolalkohol, glykol, tescol, fridex, 2,5L, 196°C, 196°C, färglös: 30°C, 196°C, 7°C. 62,06 g/mol, LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N, etan-1,2-diol, -13 grader C, 2885
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-21-1
Molekylformel C2H6O2
Molekylvikt (g/mol) 62.068
MDL-nummer 2885
InChI-nyckel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC-namn etan-1,2-diol
LEDER C(CO)O
Specifikationer
Smältpunkt -13°C
Färg Färglös
pH 5.5 to 7.5
Kokpunkt 196°C
Förpackning Plastbelagd glasflaska
Kvantitet 2.5 L
Ångdensitet 2.14
Formel vikt 62.06g/mol
Ångtryck 0.12mmHg at 20°C
Fysisk form Viskös vätska
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethylene glycol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/