Läs mer
Descrizione
C2H6O2, CAS-nummer-107-21-1, 1,2-etandiol, etylenalkohol, etylenglykol, 1,2-dihydroxietan, 2-hydroxietanol, monoetylenglykol, glykolalkohol, glykol, tescol, fridex, 2,5L, 196°C, 196°C, färglös: 30°C, 196°C, 7°C. 62,06 g/mol, LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N, etan-1,2-diol, -13 grader C, 2885
Specifica
Specifica
| Smältpunkt | -13 °C |
| Färg | Färglös |
| pH | 5,5 till 7,5 |
| Kokpunkt | 196 °C |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 500 mL |
| Ångdensitet | 2.14 |
| Formel vikt | 62,06 g/mol |
| Ångtryck | 0,12 mmHg vid 20 °C |
| Fysisk form | Viskös vätska |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ethylene glycol
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H373-Kan orsaka organskador.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?