Beskrivning
C2H6O2, CAS-nummer-107-21-1, 1,2-etandiol, etylenalkohol, etylenglykol, 1,2-dihydroxietan, 2-hydroxietanol, monoetylenglykol, glykolalkohol, glykol, tescol, fridex, 2,5L, 196°C, 196°C, färglös: 30°C, 196°C, 7°C. 62,06 g/mol, LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N, etan-1,2-diol, -13 grader C, 2885
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -13 °C |
| Färg | Färglös |
| pH | 5,5 till 7,5 |
| Kokpunkt | 196 °C |
| Förpackning | Plastbehållare |
| Kvantitet | 25 L |
| Ångdensitet | 2.14 |
| Formel vikt | 62,06 g/mol |
| Ångtryck | 0,12 mmHg vid 20 °C |
| Fysisk form | Viskös vätska |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ethylene glycol
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H373-Kan orsaka organskador.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare