Läs mer
Etandiol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10274430 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
HDPE plastflaska
Plastbehållare
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10274430 2.5 L Bärnstensfärgad glasflaska 2.5 L
10395700 500 mL HDPE plastflaska 500ml
10122000 1 L Bärnstensfärgad glasflaska 1 L
10346420 2.5 L HDPE plastflaska 2.5 L
10000130 25 L Plastbehållare 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10274430 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer E/0350/17
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
C2H6O2, CAS-nummer-107-21-1, etylenalkohol, glykolalkohol, 2-hydroxyetanol, 1,2-etanediol, glykol, fridex, monoetylenglykol, tescol, 1,2-dihydroxyetan, etylenglykol, 2,5L, 196 grader. C, CHEBI:30742, Färglös, 62,06 g/mol, LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N, etan-1,2-diol, -13 grader. C, 2885 | CAS: 107-21-1 | C2H6O2 | 62,068 g/mol
C2H6O2, CAS-nummer-107-21-1, etylenalkohol, glykolalkohol, 2-hydroxietanol, 1,2-etandiol, glykol, fridex, monoetylenglykol, tescol, 1,2-dihydroxietan, etylenglykol, 2,5L, 196 grader, 196 grader, 302 grader, 196 grader. 62,06 g/mol, LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N, etan-1,2-diol, -13 grader C, 2885
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-21-1
Molekylformel C2H6O2
Molekylvikt (g/mol) 62.068
MDL-nummer 2885
InChI-nyckel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC-namn etan-1,2-diol
LEDER C(CO)O
Specifikationer
Smältpunkt -13 °C
Färg Färglös
pH 5,5 till 7,5
Kokpunkt 196 °C
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 2.5 L
Ångdensitet 2.14
Formel vikt 62,06 g/mol
Ångtryck 0,12 mmHg vid 20 °C
Fysisk form Viskös vätska
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethylene glycol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare