Läs mer
Ethanesulfonic acid, 95%
Produktkod. 10601463 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 10601463
Brand: Thermo Scientific Acros 366040250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 594-45-6 | C2H5O3S | 109.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 594-45-6
Molekylformel C2H5O3S
Molekylvikt (g/mol) 109.12
MDL-nummer MFCD00007529
InChI-nyckel CCIVGXIOQKPBKL-UHFFFAOYSA-M
Synonym ethylsulfonic acid, ethanesulphonic acid, ethane sulfonate, ethane sulfonic acid, ethane sulphonic acid, ethansulfonic acid, ethylsulphonic acid, 1-ethanesulfonic acid, 2-ethanesulfonic acid, ethanesulfonicacid
PubChem CID 11668
ChEBI CHEBI:42465
LEDER CCS([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethanesulfonic acid
Namnnotering 95%
Smältpunkt -17.0°C
Färg Gul till brun
Densitet 1.3430g/mL, 1.343
Kokpunkt 136°C to 140°C (3.0 hPa)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C2H5SO3H
Brytningsindex 1.4325 to 1.4355
Kvantitet 25 g
Beilstein 04, 5
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
IUPAC-namn etansulfonsyra
Formel vikt 110.13
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethanesulfonic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.