Läs mer
Ethanesulfonic acid, 96%
Produktkod. 11336489
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11336489 250 g 250g
11327098 10 g 10g
11317098 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11336489 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014891.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 594-45-6 | C2H5O3S | 109.12 g/mol
Etansulfonsyra används vid elektrolytisk reduktion av perrenatlösningar. Det används också som en katalysator för alkylering, polymerisation och andra reaktioner. Vidare reagerar den med trietoximetan för att framställa etansulfonsyraetylester.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 594-45-6
Molekylformel C2H5O3S
Molekylvikt (g/mol) 109.12
MDL-nummer MFCD00007529
InChI-nyckel CCIVGXIOQKPBKL-UHFFFAOYSA-M
Synonym ethylsulfonic acid, ethanesulphonic acid, ethane sulfonate, ethane sulfonic acid, ethane sulphonic acid, ethansulfonic acid, ethylsulphonic acid, 1-ethanesulfonic acid, 2-ethanesulfonic acid, ethanesulfonicacid
PubChem CID 11668
ChEBI CHEBI:42465
IUPAC-namn etansulfonsyra
LEDER CCS([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethanesulfonic acid
Smältpunkt -17°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.343 g/mL
Kokpunkt 122°C to 123°C (0.01 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.435
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2586
Beilstein 1743071
Löslighetsinformation Miscible with water.
Formel vikt 110.13
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.