Läs mer
Etansulfonsyranatriumsalt, 98 %, får forts. ca 2% vatten, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11474857
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11474857 5 g 5g
11464857 1 g 1g
11484857 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11474857 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21824.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5324-47-0 | C2H5NaO3S | 132.109 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5324-47-0
Molekylformel C2H5NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 132.109
MDL-nummer MFCD00066498
InChI-nyckel KQFAFFYKLIBKDE-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium ethanesulfonate, sodium ethanesulphonate, ethanesulfonic acid sodium salt, ethanesulfonic acid, sodium salt, ethane sulfonic acid sodium salt, sodiumethanesulfonate, sodium ethylsulfonate, sodium esylate, sodium ethane sulfonate, ethylsulfonic acid sodium salt
PubChem CID 4192170
IUPAC-namn natrium;etansulfonat
LEDER CCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethanesulfonic acid sodium salt
Smältpunkt ∼270°C
Anteckningar om analysprocent får forts.≈ 2% vatten
Kvantitet 5 g
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 132.11
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.