Läs mer
Ethanesulfonic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethanesulfonic Acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6O3S/c1-2-6(3,4)5/h2H2,1H3,(H,3,4,5) |
| Formel vikt | 110.0038 |