Läs mer
Ethanesulfonyl chloride, 98+%
Produktkod. 11460148
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11460148 100 g 100g
11450148 25 g 25g
11470148 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11460148 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23723.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 594-44-5 | C2H5ClO2S | 128.57 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 594-44-5
Molekylformel C2H5ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 128.57
MDL-nummer MFCD00007460
InChI-nyckel FRYHCSODNHYDPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylsulfonyl chloride, ethylsulfochloride, 1-ethanesulfonyl chloride, ethanesulphonyl chloride, ethanesulfonylchloride, unii-b56zoc898a, ethylsulfonylchloride, ethansulfonyl chloride, ethansulfonylchlorid, ethanesulfonylchoride
PubChem CID 11667
IUPAC-namn etansulfonylklorid
LEDER CCS(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethanesulfonyl chloride
Smältpunkt -70°C
Densitet 1.35
Kokpunkt 176°C to 178°C
Flampunkt 83°C (181°F)
Linjär formel CH3CH2SO2Cl
Brytningsindex 1.454
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2927
Beilstein 773865
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 128.57
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.