Läs mer
Etanetiol, 97 %
Produktkod. 15491087
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15491087 100 mL 100ml
15481087 25 mL 25ml
15401097 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15491087 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 022585.AE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
CAS: 75-08-1 | C2H6S | 62,13 g/mol
Etantiol fungerar som stabilisator för lim och luktämne för naturgas. Den används i den luktfria flytande petroleumgasen (LPG) för att ta reda på gasläckor. Det används som nyckelutgångsmaterial för framställning av etylsulfonsyra, dietyldisulfid och natriumetylmerkaptid. Vidare används den också i den underjordiska gruvindustrin som stankgas. I organisk syntes ger det kraftfull nukleofil set - i närvaro av natriumhydroxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-08-1
Molekylformel C2H6S
Molekylvikt (g/mol) 62.13
MDL-nummer MFCD00004887
InChI-nyckel DNJIEGIFACGWOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl mercaptan, mercaptoethane, thioethanol, ethyl hydrosulfide, ethyl sulfhydrate, ethyl thioalcohol, thioethyl alcohol, 1-mercaptoethane, aethanethiol, aethylmercaptan
PubChem CID 6343
IUPAC-namn etantiol
LEDER CCS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethanethiol
Smältpunkt -148 °C
Färg Färglös
Densitet 0.84
Kokpunkt 35 °C
Flampunkt −48 °C (−55 °F)
Odör Obehagligt
Linjär formel CH3CH2SH
Brytningsindex 1.431
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2363
Beilstein 773638
Merck Index 14,3726
Löslighetsinformation Löslig i alkohol, eter, vattenBlandbar med alkohol, petroleum, nafta, aceton, utspädd alkali och eter; Lätt blandbar med vatten.
Formel vikt 62.13
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethanethiol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanethiol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.