Läs mer
Ethanethiol, 99+%
Produktkod. 11340612 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
50 mL
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
50ml
Produktkod. 11340612
Brand: Thermo Scientific Acros 117860025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 75-08-1 | C2H6S | 62.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-08-1
Molekylformel C2H6S
Molekylvikt (g/mol) 62.13
MDL-nummer MFCD00004887
InChI-nyckel DNJIEGIFACGWOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl mercaptan, mercaptoethane, thioethanol, ethyl hydrosulfide, ethyl sulfhydrate, ethyl thioalcohol, thioethyl alcohol, 1-mercaptoethane, aethanethiol, aethylmercaptan
PubChem CID 6343
IUPAC-namn etantiol
LEDER CCS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethanethiol
Namnnotering 99+%
Smältpunkt -148.0°C
Färg Färglös
Densitet 0.8300g/mL, 0.83
Kokpunkt 35.0°C
Flampunkt −45°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C2H5SH
Brytningsindex 1.4296 to 1.4316
Kvantitet 2.5 L
Beilstein 01,34
Fieser 12,29
Merck Index 15,3781
Löslighetsinformation Solubility in water: 6.76g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vikt 62.13
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.