Läs mer
Ethanethiol-SD, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethanethiol-SD |
| CAS | 33458-36-5 |
| Molekylformel | C2 D H5 S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Ethanethiol-d (8 CI, 9 CI), Ethanethiol-SD, Ethyl mercaptan-d, Thioethanol-d |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H6S/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i/hD |
| LEDER | [2 H]SCC |
| IUPAC-namn | deuteriosulfanylethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 63.1402 |
| Formel vikt | 63.0253 g/mol |
| Visa mer |