Läs mer
Ethanethiol, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15864011
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15864011 1 L 1 L
15854011 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15864011 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8007961000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-08-1
Specifikationer
Smältpunkt -148°C
Densitet 0.84 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 35°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00004887
Kvantitet 1 L
Synonym Ethanethiol, Ethyl mercaptan, Ethanethiol
Molekylvikt (g/mol) 62.13