missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ethanethiol, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 32238492
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
32238492 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Produktkod. 32238492 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8007960258
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ethanethiol
CAS 75-08-1
Smältpunkt -148°C
Densitet 0.84 g/cm³ at 20°C
Kokpunkt 35°C (1013 hPa)
Flampunkt -45°C (closed cup)
Kvantitet 250 g
Synonym Ethanethiol, Ethyl mercaptan, Ethanethiol
Molekylvikt (g/mol) 62.13
Kvalitet Not Available
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.