Läs mer
Ethanethiol, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12929234 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12929234 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12929234 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S1881
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Ethanethiol75-08-11000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethanethiol
Förpackning 2mL amber prescored glass ampule
CAS 75-08-1, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C2H6S
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel DNJIEGIFACGWOD-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCS
IUPAC-namn ethanethiol
Lösningsmedel eller matris Methanol-P&T
Molekylvikt (g/mol) 62.13
PubChem CID 6343
Kvantitet 1 mL
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only