Läs mer
Etanetiol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethanethiol |
| CAS | 75-08-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C2 H6 S |
| Kvantitet | 500 mL |
| Synonym | Ethyl hydrosulfide, Ethyl mercaptan, Ethyl thioalcohol, Mercaptoethane, NSC 93877, Thioethanol, Thioethyl alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6S/c1-2-3/h3H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCS |
| IUPAC-namn | etanetiol |
| Molekylvikt (g/mol) | 62.134 |
| Visa mer |