Läs mer
Etanol, 99,8 %, för analys, absolut
Produktkod. 11924051 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11924051 1 L 1 L
11934051 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
Produktkod. 11924051 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 445730010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1755.00 SEK
    1702.57 SEK / 1 L
    Save 52.43 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Denna produkt är alkoholskattepliktig enligt europeiskt direktiv 92/83/EEG. Alla kunder måste ha tillstånd före leverans.
99,8 % etanol för analys i en glasflaska. | CAS: 64-17-5 | C2H6O | 46,07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • 99,8 % etanol för analys, absolut
  • GHS P uttalande: Håll borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor. Ingen rökning. VID HUDKONTAKT (eller håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. Använd ögonskydd/ansiktsskydd. Tvätta ansikte, händer och eventuell exponerad hud noggrant efter hantering. Om ögonirritation kvarstår: Sök läkarhjälp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64-17-5
Molekylformel C2H6O
Molekylvikt (g/mol) 46.07
InChI-nyckel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn etanol
LEDER CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethanol
Smältpunkt -114,0 °C
Densitet 0.7900 g/mL, 0.79
Kvantitet 1 L
Flampunkt 12 °C
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall 99.8%
Linjär formel CH3CH2OH
Viskositet 1,2 mPa (20 °C)
Merck Index 15, 3814
Kokpunkt 78,0 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vattenlösning: fullständigt löslig.
Formel vikt 46.07
Kvalitet Analytisk
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
För tillverkning och laboratorieanvändning. Ej för dryckesbruk