Läs mer
Ethanol-1,1,2,2-d4-amine, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethanolamine D4 |
| CAS | 85047-08-1 |
| Molekylformel | C2 2H4 H3 N O |
| Kvantitet | 0.25 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2/i1D2,2D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])O |
| IUPAC-namn | 2-amino-1,1,2,2-tetradeuterioethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 65.11 |
| Formel vikt | 65.0779 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |