Läs mer
Ethanol 10000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30318429
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30318429 1 ml
1 options
Produktkod. 30318429 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09010505ME
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethanol
CAS 64-17-5
Analyt- eller komponentnamn Ethanol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C2 H6 O
Koncentration 10000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Ethanol, Dehydrated Alcohol, Ethanol (9CI, ACI), Ethyl alcohol (6CI, 7CI, 8CI), 100C.NPA, Adechiru 750, AHD 2000, Alcare Hand Degermer, Alcohol, Alcohol anhydrous, Algrain, Alpet E, Alpet NV, Amanol SD, Anhydrol, Anhydrol PM 4085, Bioethanol, Black Warrant, CDA 19, CDA 19-200, Denatured alcohol, Denatured ethanol, Desinfektol EL, Duplicating Fluid 100C.NPA, Esumiru WK 88, Ethicap, Ethyl hydrate, Ethyl hydroxide, Germ-X, Hinetoless, ICON Dry, IMS 99, Infinity Pure, Jaysol, Jaysol S, LEK 01, Lux, Methylcarbinol, Molasses alcohol, Neocol CQ, NSC 85228, PM 6193-200, Potato alcohol, Prethanol A, SD 3A, SDA 23A, SDA 3A, Sekundasprit, Shunkol B, Sterillium Rub, Surfin 96, SY Fresh M, Synasol, Tecsol, Tecsol C, Traceable 95, Vinic alcohol
InChI formel InChI=1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LEDER CCO
IUPAC-namn ethanol
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 46.07
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 46.0419 g/mol