Läs mer
Etanol, 200 Proof (100 %), USP/EP/ACS, Tax-Paid, Fisher Chemical™
Produktkod. 15802544 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
4 L
20 L
Förpackning:
Glasflaska
Stålhink
Förpackningsstorlek:
20 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15802544 4 L Glasflaska 4 L
15892534 20 L Stålhink 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15802544 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A4094
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-01-2027
En skattebetald 200 proof etanol som uppfyller USP , EP och ACS-testspecifikationer för att uppmuntra tvärregionalt samarbete och potentiellt minska laboratorieinventeringen för etanoltillämpningar.
  • Möter USP , EP och ACS-testspecifikationer
  • Konsolidera dina inköp till en produktkod och minska eventuellt lagret
  • Lämplig för användning som rengöringsmedel, lösningsmedel eller reagens i olika applikationer
  • Förpackad i laboratorievänliga storlekar
  • Priset inkluderar moms
  • Kombination av kompendiella testspecifikationer möjliggör användning över regioner
  • Endast avsedd för forskningsanvändning; inte för diagnostiska ändamål för människor eller djur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64-17-5
Molekylformel C2H6O
Molekylvikt (g/mol) 46.07
InChI-nyckel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-namn ethanol
LEDER CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethanol, 200 Proof
Smältpunkt -114 °C
Abs. 0.40 max. at 240nm (USP, EP), 0.30 max at 250-260nm (USP, EP), 0.10 max at 270-340nm (USP, EP)
Kvantitet 4 L
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Rester efter avdunstning 0.001% max. (ACS)
Vatten 0.2% max. (ACS)
Kokpunkt 78°C
Formel vikt 46.07
Kvalitet ACS/EP/USP
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethanol 200 Proof USP EP ACS
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl alcohol
Endast för forskning